N6664
Neurodazine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[5-(3-Chlorophenyl)-2-furanyl]-4,5-bis(4-methoxyphenyl)-1H imidazole
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2nc([nH]c2-c3ccc(OC)cc3)-c4ccc(o4)-c5cccc(Cl)c5
InChI
1S/C27H21ClN2O3/c1-31-21-10-6-17(7-11-21)25-26(18-8-12-22(32-2)13-9-18)30-27(29-25)24-15-14-23(33-24)19-4-3-5-20(28)16-19/h3-16H,1-2H3,(H,29,30)
chave InChI
FEEOFPAEDSMOTO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)