Key Documents
N6260
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphate di(2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol) salt
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
457.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
≥97%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3