5.06048
TAT-Beclin-1
≥97% (HPLC), powder, Beclin-1 activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Atg6 Activator I, Beclin1-GAPR-1 Interaction Blocker I, Vps30 Activator I, H₂N-YGRKKRRQRRR-GG-TNVFNATFEIWHDGEFGT-CO₂H, Autophagy Inducer IV
About This Item
Produtos recomendados
product name
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1,
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GAPR-1/GLIPR2
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1