N4888
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ham’s F-12
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in Minimum Essential Medium to maintain SH-SY5Y human neuroblastoma cells
- to culture female-originated neuroblastoma cells
- to culture primary retinal pigment epithelium (RPE) cells and RPE cell lines
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?