10108294001
Roche
Phosphoenol-pyruvate
97% (PEP-K), pkg of 1 g
Sinônimo(s):
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, mono-Potassium phosphoenolpyruvate, PEP-K
About This Item
Produtos recomendados
descrição
C3H4O6PK (Formula)
PEP, monopotassium salt
Nível de qualidade
Ensaio
97% (PEP-K)
Formulário
solid
peso molecular
Mr 168.0 (PEP)
Mr 206.1 (PEP-K)
embalagem
pkg of 1 g
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- glutamate-cysteine ligase activity
- v-ATPase enzyme activity assay
- meso kinase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?