L7395
Lipoxidase from Glycine max (soybean)
Type I-B, lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid
Sinônimo(s):
15-lipoxygenase, LOX A, Linoleate:oxygen oxidoreductase, Lipoxygenase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type I-B
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥50,000 units/mg solid
peso molecular
94 kDa
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to study the effects of 2-(α-D-glucopyranosyl)methyl-2,5,7,8-tetramethylchroman-6-ol(TMG) on oxidation of lipoproteins
- as a representative enzyme for lipoxygenases in microplate assay platform to screen for enzymes degrading wood extractives
- as a positive control in lipoxygenase inhibitory activity assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)