N3538
Nateglinide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Fastic, N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, Starlix, Starsis
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
chave InChI
OELFLUMRDSZNSF-BRWVUGGUSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.