SML2804
Dapagliflozin
≥98% (HPLC), powder, SGLT2 inhibitor
Sinônimo(s):
(1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-Ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyl-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, BMS 512148, BMS-512148
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Dapagliflozin, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D (+7.0° to +13.0°, c = 0.2 in methanol)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=C(C=CC([C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O)O)=C2)Cl
InChI
1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
chave InChI
JVHXJTBJCFBINQ-ADAARDCZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)