SML1221
Dutasteride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
17β-N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl-4-aza-5α-androst-1-en-3-one, (5α,17β)-N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +18 to +24°, c = 1 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(NC5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5C(F)(F)F)=O)([H])N1
InChI
1S/C27H30F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,10,12-13,15-17,19,21H,4,6-9,11H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1
chave InChI
JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRD5A1(6715) , SRD5A2(6716) , SRD5A3(79644)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)