N1145
1-Naphthaleneacetic acid potassium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥95%
Sinônimo(s):
α-Naphthaleneacetic acid, NAA
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95%
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
[K].OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2.K.H/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10;;/h1-7H,8H2,(H,13,14);;
chave InChI
VDSVVXDRPHZMEX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3