N1038
Anti-Nup98 antibody, Rat monoclonal
clone 2H10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Nucleoporin, 98-kD
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~98 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotipo
IgG2cκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUP98(4928)
rat ... Nup98(81738)
Descrição geral
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)