N0290
Nitazoxanide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
NTZ; 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
originador
Romark
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
chave InChI
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.