PHR2888
Nitazoxanide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Nitazoxanide, NTZ; 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1463960
família API
nitazoxanide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 400 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
chave InChI
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)