Documentos Principais
MAK008
Sigma-Aldrich
Kit de ensaio de hidroxiprolina
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Kit de quantificação de hidroxiprolina
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
dermatological diseases
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A hidroxiprolina (4-hidroxiprolina) é um aminoácido não proteinogênico[1] formado pela hidroxilação pós-tradução da prolina. A hidroxiprolina é um componente importante do colágeno, no qual tem a função de estabilizar a estrutura helicoidal.[2] Dado que, em sua maior parte, a hidroxiprolina está restrita ao colágeno, a medição dos níveis de hidroxiprolina pode ser usada como um indicador do teor de colágeno. As condições que aumentam a taxa de síntese e degradação do colágeno podem aumentar os níveis de hidroxiprolina no soro e na urina. Os níveis de hidroxiprolina no soro e na urina podem ser usados como marcadores de reabsorção óssea.[3][4]
Aplicação
O kit de ensaio de hidroxiprolina foi usado para determinar a concentração de hidroxiprolina e colágeno.[5][6][7]
Adequação
Adequado para a detecção de hidroxiprolina em sobrenadantes de cultura de tecidos e células, urina, plasma, soro e outras amostras biológicas.
Princípio
No kit de ensaio de hidroxiprolina, a concentração de hidroxiprolina é determinada pela reação da hidroxiprolina oxidada com 4-(dimetilamino)benzaldeído (DMAB), que gera um produto colorimétrico (560 nm) proporcional à hidroxiprolina presente.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
18 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Krysta Powers et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 17), 3110-3118 (2017-06-24)
In actively stretched skeletal muscle sarcomeres, titin-based force is enhanced, increasing the stiffness of active sarcomeres. Titin force enhancement in sarcomeres is vastly reduced in
Urinary biochemical markers for bone resorption during the menstrual cycle.
Gorai I, et al.
Calcified Tissue International, 57(2), 100-104 (1995)
Lodish H, et al.
Molecular Cell Biology. 4th edition. (2000)
Chunming Jiang et al.
BioMed research international, 2015, 867140-867140 (2016-02-18)
Acute kidney injury (AKI) is associated with an increased risk of developing advanced chronic kidney disease (CKD). Yet, effective interventions to prevent this conversion are unavailable for clinical practice. In this study, we examined the beneficial effects of Tanshinone IIA
Gianluca Moroncini et al.
PloS one, 13(6), e0196048-e0196048 (2018-06-02)
Lung fibrosis is a severe condition resulting from several interstial lung diseases (ILD) with different etiologies. Current therapy of ILD, especially those associated with connective tissue diseases, is rather limited and new anti-fibrotic strategies are needed. In this study, we
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Where can I find the protocol for the hydroxyproline assay ?
    1 answer
    1. Please use the links below to access the protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/104/862/mak008pis-ms.pdf
      Available datasheets and protocols are typically located in the 'DOCUMENTATION' section under the 'More Documents' tab. Please see the link below to review this section of the product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/mak008#product-documentation
      Helpful?
  4. Can this kit be used to quantify 3D collagen scaffolds or for coatings on scaffolds? Has it been done?
    1 answer
    1. This type of sample has not been tested with this assay kit. It is suggested to consult the scientific literature to determine if the specific sample type has been reported for this type of usage.
      Helpful?
  5. 1. Are heart samples that have been flash frozen suitable for use with MAK008-1KT?
    2. The manual mentions 10 mg of tissue, but does it need to be an exact measurement? Is it challenging to accurately weigh the frozen tissue?
    1 answer
    1. 1. Flash frozen tissue can be used with the kit. The recommended approach is to homogenize the tissue with room temperature water. Allow the tissue to thaw slightly by leaving it in the water for a few seconds before homogenization.
      2. The kit is optimized for use with 10 mg of tissue homogenate supernatant. Slight variations below or above 10 mg will not affect the assay significantly. However, it is advisable to avoid large differences in the weight or mass of the tissue.
      Helpful?
  6. Is it possible to carry out the 90-minute incubation at 60 °C, as mentioned in the protocol after adding the DMAB Reagent, using a hot plate? and, should the plate be covered during this incubation step?
    1 answer
    1. Yes, it is possible to perform the incubation on a hot plate. It is recommended to cover the plate during this process.
      Helpful?
  7. Protocol recommends 10 mg tissue or cells for sample preparation. Is there a minimum quantity of cells required for this kit?
    1 answer
    1. It is recommended to start with 1-2 million cells per sample. However, determining a specific minimum amount is challenging because the level of hydroxyproline can vary significantly between different sample types.
      Helpful?
  8. Is this kit suitable for tissue lysate samples?
    1 answer
    1. Yes, this kit is suitable for tissue lysate samples.
      Helpful?
  9. What is the expiration date of the product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  10. I want to study collagen production in the MRC-5 cell line under different experimental conditions, so I was wondering if I can use this assay kit to study the same?
    1 answer
    1. Yes, this kit is suitable for hydroxyproline detection, a major component of collagen. This kit is suitable for use in cell and tissue culture supernatants, urine, plasma, serum, and other biological samples.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  