MAK322
Collagen Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinônimo(s):
Collagen Quantification Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 fluorometric tests
entrada
cell
serum
plasma
solution(s) (collagen)
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
rheumatological diseases; dermatological diseases; gastrointestinal diseases; pulmonary disorders; cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Bone Disorder Research
- Dermatological Research
- Wound Healing and Tissue Repair Research
Características e benefícios
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects