Documentos Principais
M9065
Sigma-Aldrich
Methyl 14(S),15(S)-epoxy-13(S)-hydroxy-(5Z,8Z,11Z)-eicosatrienoate
≥95% (HPLC), hexane solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H34O4
Peso molecular:
350.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
hexane solution
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
fatty acid modified lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1OC1[C@@H](O)\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-12-16-19-21(25-19)18(22)15-13-10-8-6-5-7-9-11-14-17-20(23)24-2/h6-9,13,15,18-19,21-22H,3-5,10-12,14,16-17H2,1-2H3/b8-6-,9-7-,15-13-/t18-,19-,21+/m0/s1
chave InChI
DBXPKRNKMVEUMA-WBDQARBPSA-N
Outras notas
15-Lipoxygenase product of arachidonic acid, formed by a similar biosynthesis as hepoxilins
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)