398179
Diethanolamine
ACS reagent, ≥98.5%
Sinônimo(s):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.98 atm ( 100 °C)
Ensaio
≥98.5%
forma
solid or liquid
temperatura de autoignição
689 °F
Peso eq.
104.0-106.0 Apparent
Lim. expl.
10.6 %
Impurezas
≤0.15% water
≤1.0% C2H7NO
≤1.0% C6H15NO3
resíduo de ignição
≤0.005%
cor
APHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
pb
217 °C/150 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 105 g/L at 20 °C
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
chave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.
- As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.
- Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?