M8316
Anti-MRP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ABCC2, Anti-Multidrug Resistance Associated Protein 2, Anti-cMOAT, Anti-cMRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~190 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using paraformaldehyde-fixed HepG2 cells
indirect immunofluorescence: 1:100 using rat liver frozen sections
western blot: 1:1,000 using whole extract of HepG2 human hepatoblastoma cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCC2(1244)
rat ... Abcc2(25303)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- western blotting
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade