P7965
Monoclonal Anti-P-Glycoprotein (MDR) antibody produced in mouse
clone F4, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-ABC20, Anti-CD243, Anti-CLCS, Anti-GP170, Anti-MDR1, Anti-P-GP, Anti-PGY1, Anti-p-170
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F4, monoclonal
peso molecular
antigen 170-180 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
hamster, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human kidney sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable using cell-surface RIA
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.