MAB3494
Anti-ATP Synthase Antibody, β chain, clone 4.3E8.D1
clone 4.3E8.D1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Mitochondrial Marker
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4.3E8.D1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP5B(506)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2