M7898
Monoclonal Anti-Thy 1.1 antibody produced in mouse
clone TN-26, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD90, Anti-CDw90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TN-26, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
complement-mediated cytotoxicity assay: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Thy1(21838)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade