M6876
D-Mannose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥97.0% dry basis (enzymatic)
Sinônimo(s):
Sodium (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
wood (birch wood)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% dry basis (enzymatic)
forma
powder
Impurezas
≤1.0% total fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Na: 13.2-17.0% (dry basis)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5+,6?;;;/m1.../s1
chave InChI
UUWJZXLTPORJKW-XTAHGNKUSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3