Key Documents
M6387
Sigma-Aldrich
Methyl Red hydrochloride
Sinônimo(s):
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
305.76
Número do índice de cores:
13020
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
pf
175 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
chave InChI
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3