PHR1135
Myristyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1449008
densidade de vapor
7.4 (vs air)
família API
myristyl alcohol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
489 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
289 °C (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
densidade
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
chave InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?