M6383
2-Methoxyestradiol
powder
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-2,3,17-triol 2-methyl ether, 2,3,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 2-methyl ether, 2-Hydroxyestradiol 2-methyl ether, 3,17β-Dihydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratriene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to faint yellow
pf
189-190 °C
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
H2O: insoluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C=C(C2=C1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@](C)4CC3)OC
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Descrição geral
Aplicação
- as hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) inhibitor to treat microglia to test whether hypoxia leads to cell death[2]
- to determine the anticancer potential in L-lactate-activated osteosarcoma cells[3]
- as a reference chemical and angiogenesis inhibitor to assess the performance of in vitro angiogenesis assay[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)