H2395
Hoagland′s No. 2 Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Hoagland solution 2
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- in the preparation of Hoagland′s solution for treating root tips
- to grow maize (Zea mays L.) seeds
- to grow rice seedlings and to treat M. sinensis (cv. Kosung) seedlings hydroponically
Variante da fórmula
Quantidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.