M3664
12-Methyltetradecanoic acid
Sinônimo(s):
(+)-12-Methyl myristic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (GC)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
XKLJLHAPJBUBNL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3