PZ0021
Tigecycline hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-t-Butylglycylamido-minocycline hydrate, TBG-MINO, Tigecyclin, Tygacil
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -175 to -205°, c = 0.15 in methanol
cor
off-white to yellow-brown
solubilidade
DMSO: ≥3 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(cc(NC(=O)CNC(C)(C)C)c(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C29H39N5O8.H2O/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36;/h10,12,14,21,31,36,38-39,42H,8-9,11H2,1-7H3,(H2,30,41)(H,32,35);1H2/t12-,14-,21-,29-;/m0./s1
chave InChI
PMPLAEFBZIFHAR-KXLOKULZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for antibiotic susceptibility testing[2]
- to study its effects on multiple nonsmall cell lung cancer (NSCLC) cell lines[3]
- to evaluate its effects on the binding of fluoroquinolones to human serum albumin[4]
- as a standard to investigate the penetration of tigecycline into cornea, aqueous humor and vitreous humor[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.