SML0094
Bikinin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-((5-Bromo-2-pyridinyl)amino)-4-oxobutanoic acid, 4-[(5-Bromo-2-pyridinyl)amino]-4-oxo-butanoic acid, Abrasin
Selecione um tamanho
R$ 350,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 350,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C9H9BrN2O3/c10-6-1-2-7(11-5-6)12-8(13)3-4-9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,11,12,13)
chave InChI
XFYYQDHEDOXWGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a glycogen synthase kinase-3 (GSK3) inhibitor in Arabidopsis Col-0 seedlings to test its effect on gene expression[1]
- as a component of induction medium and as a GSK3 inhibitor to test its effect on mesophyll cells in Arabidopsis leaf discs or cotyledons[2]
- as a brassinosteroid agonist to test its effect on the leaf index of R. trichophyllus terrestrial leaves[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)