M2547
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
≥98%
Sinônimo(s):
8-Methoxymethyl-IBMX
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
solid
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(N=C(COC)N2)=C2N(CC(C)C)C(N1C)=O
InChI
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
chave InChI
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE1A(5136) , PDE1B(5153)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3