M2525
Mianserin hydrochloride
Sinônimo(s):
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
solubilidade
H2O: 3.4 mg/mL
ethanol: 5.6 mg/mL
originador
Organon
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
chave InChI
YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HRH1(3269) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Aplicação
- as a reversible antagonist for serotonergic -protein coupled receptor (GPCR) - G-protein protein-coupled receptor (S7.1R)
- as an antidepressant in hippocampal astrocytes to test its effect on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) mRNA expression
- as a 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptor antagonist to study its effect on serotonin modulation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.