Nível de qualidade
originador
Boehringer Ingelheim
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Aplicação
- as a β2-adrenoceptor agonist to study its effects on adenylyl cyclase stimulation in red blood cell deformability
- as an adrenergic agonist to study its effects on the stereoselective cell uptake by organic cation transporters in human embryonic kidney cell lines
- as a bronchodilator to study its effects on the activation of G-protein coupled receptors (GPCR)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.