Documentos Principais
E6001
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥98%, liquid
Sinônimo(s):
Methyl 11,14,17-eicosatrienoate
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.372,00
R$ 1.372,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.372,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
320.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 1.372,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
chave InChI
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)