10879
1,1,3-Trichloroacetone
Wacker Chemie AG, ≥86.5% (GC)
Sinônimo(s):
TCA, 1,1,3-Trichloro-2-propanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥86.5% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
p.e.
88-90 °C/76 mmHg (lit.)
pf
9-11 °C (lit.)
densidade
1.512 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H3Cl3O/c4-1-2(7)3(5)6/h3H,1H2
chave InChI
ZWILTCXCTVMANU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?