M0187
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom white wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom white wells
polystyrene
white polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 32
fabricante/nome comercial
Greiner 655083
volume máximo
392 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface