Documentos Principais
M9936
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom black polystyrene wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Selecione um tamanho
40 EA
R$ 2.190,00
R$ 2.190,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
40 EA
R$ 2.190,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais:
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
volume máximo:
392 μL
tamanho:
96 wells
volume de trabalho:
340 μL
esterilidade:
sterile
tipo de ligação:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Características:
lid: no
skirt
R$ 2.190,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Materiais
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 655079
volume máximo
392 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
cor
black
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Outras notas
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, without lid, Chimney Style; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Adequação
Black plates minimize background fluorescence. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)