Documentos Principais
L8663
Sigma-Aldrich
Director-Ready pc-myc-CMV-2
Selecione um tamanho
1 μG
R$ 1.817,00
R$ 1.817,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 μG
R$ 1.817,00
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.85
R$ 1.817,00
Check Cart for Availability
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The Director-Ready� pc-myc-CMV2 Expression Vector is de-phosphorylated after Hind III/Bgl II digestion and is ready for use with the Director Universal Cloning System. pc-myc-CMV2 is for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
Informações legais
Director-Ready is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pc-myc-CMV-2 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)