L7025
LB Broth with agar (Lennox)
Tablet microbial growth medium
Sinônimo(s):
LB Agar, LB agar
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
esterilidade
non-sterile
forma
tablet
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- A budget-friendly alternative to pre-poured plates
- Convenient small package to eliminate weighing
- Fast preparation – no stirring required
Componentes
9.14g/L Tryptone
4.57 g/L Yeast Extract
4.57 g/L NaCl
1.6g/L inert binding agents
Reconstituição
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.