Documentos Principais
RDCL2
Sigma-Aldrich
Director Ligation Module 2
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 5.098,00
R$ 5.098,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 5.098,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106618
NACRES:
NA.85
R$ 5.098,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Descrição geral
Contains dephosphorylated- Hind III/Bgl II digested Director-Ready� pc-myc-CMV2 for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
Informações legais
Director is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)