Documentos Principais
L6715
Sigma-Aldrich
Biocoll
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
Separation Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
sterile-filtered
sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
densidade
1.077 g/mL at 25 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Used to create a density medium for the purification of lymphocytes and other mononuclear cells. Histopaque®-1077 is a solution of polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077 +/- 0.001 g/ml. This medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes from small volumes of whole blood. This technique is suitable for use in cell mediated lympholysis and for human lymphocyte antigen (HLA)2 typing. It may also be employed as the initial isolation step prior to enumeration of T-, B-, and ‘null′ lymphocytes.
Informações legais
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)