L8258
Lectin from Wisteria floribunda
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Wisteria floribunda agglutinin, WFA
Selecione um tamanho
R$ 689,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 689,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
potência
<16 μg/mL agglutination activity
composição
Protein, ~95% E1%/280
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- to study the perineuronal nets and parvalbumin nets in mouse brain by immunofluorescence[3]
- to evaluate the amount of N-acetylgalactosamine (GalNAc) transferred to Gaussia luciferase (GLuc) substrates by microplate assay[4]
- to study its binding effects on perineuronal nets[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.