L7877
Lactulose
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D -52.0 to -48.0 °, c = 4% (w/v) in water
cor
white to off-white
pf
169 °C ((336 °F ))
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
chave InChI
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2