L6632
Lipoxidase from Glycine max (soybean)
Type V, ammonium sulfate suspension, 500,000-1,000,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Linoleate:oxygen oxidoreductase, Lipoxygenase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type V
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
500,000-1,000,000 units/mg protein
peso molecular
94 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions