L4641
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype minnesota
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Salmonella enterica (Serotype minnesota)
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
purificado por
gel-filtration chromatography
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1% Protein (Lowry)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?