Documentos Principais
L4537
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile
Sinônimo(s):
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
colorless wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 5
fabricante/nome comercial
Greiner 656176
tamanho
96 well
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)