Documentos Principais
CLS3931
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 360,00
R$ 360,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 360,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
R$ 360,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 25
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3931
tamanho
96 wells
cor
clear
Descrição geral
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates or 2mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)