Documentos Principais
CLS3935
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, black, sterile, 50/cs
Sinônimo(s):
universal microplate lid, universal microtiter lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 338,00
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 338,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 25
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3935
tamanho
96 or 384 wells
cor
black
adequação
suitable for (cell cuture)
Descrição geral
  • Suitable for fluorescent and other light-sensitive assays
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)