Documentos Principais
CLS3098
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/o corner notch, polystyrene, clear, sterile, 100/cs
Sinônimo(s):
universal microplate lid, universal microtiter plate, universal plate lid
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 1.179,00
R$ 1.179,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 1.179,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
R$ 1.179,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (half skirt)
embalagem
case of 100
pack of 25
fabricante/nome comercial
Corning 3098
tamanho
96 or 384 wells
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
Descrição geral
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids do not have a corner notch on the A1 corner and does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning® plates
  • Lid has a shorter skirt than standard lids
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)