Documentos Principais
L3411
Greiner multiwell plate lids
for standard multiwell plate, non-sterile
Sinônimo(s):
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
clear polystyrene
colorless wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 656101
tamanho
96 well
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Microplate Lid, Non-Sterile, Single Position, High Profile, without Condensation Rings
Outras notas
Length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm.
Adequação
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)