Documentos Principais
CLS3930
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate lid, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate lid, 96 well plate lid
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 4.705,00
R$ 4.705,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 4.705,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
R$ 4.705,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 3930
tamanho
96 wells
cor
clear
Descrição geral
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates or 2 mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)